Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ koelbox
Gemaakt van gegoten polystyreen. Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™-koelbox. Bevat een interne steun voor 12 microcentrifugeerbuisjes van 1.5 ml.
Merk: Bel-Art™ F18847-0002
Beschrijving
Wanneer een container uit een vriezer van -20°C (-4°F) wordt genomen, behoudt deze een temperatuur van -15°C (-5°F) gedurende 1.5 uur, en blijft deze onder 0°C (32°F) gedurende vier uur.
- Bestaat uit een gegoten container van polystyreen met afdekking
- Interne steun met 12 plaatsen voor microcentrifugeerbuisjes van 0.05 ounce (1.5 ml)
- De ruimte om de buisjes is gevuld met ingesloten materiaal om de vereiste lage temperatuur te handhaven
Specificatie
0.05 ounce | |
Beschermt enzymen en thermolabiele substanties tegen thermische degradatie | |
Cryo-Safe™ koeldoos | |
1.5 ml | |
Not Autoclavable | |
-15 °C |
Deksel | |
Polystyreen | |
White | |
12 microcentrifugeerbuisjes van 15 ml | |
No |