Learn More
Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
Brand: Sartorius VS0212
558.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Description
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
Vivaspin-concentratoren zijn ultrafiltratieapparaten voor het concentreren van biologische monsters. Vivaspin 2 is ontworpen voor gebruik met monsters van 500 μl tot 2 ml in rotoren die geschikt zijn voor centrifugeerbuisjes van 15 ml. Het unieke ontwerp biedt hogesnelheidsconcentraties voor gelijkmatige, deeltjesbevattende oplossingen en vrijwel volledige concentraatwinning.Dubbele, verticale membranen en optimaal ontwerp voor snelle, veilige concentratie
- Gepatenteerd, dubbel, verticaal membraanontwerp voor ultrasnelle verwerkingssnelheden
- In één spin kunnen oplossingsvolumes tot 4 ml worden geconcentreerd tot 30x in 5–30 minuten
- Filtratiekamer met dun kanaal minimaliseert vervuiling van het membraan en verhoogt de filtratiesnelheid
- In de bodem ingebouwde stilstandzak elimineert de kans op monsterfiltratie tot opdrogen
- PES-membranen met hoge flux hebben een zeer lage eiwitbinding en weinig extraheerbare stoffen
- Laag inwendig oppervlak en membraangebied voor betere winning van zeer verdunde oplossingen
- Twee methoden voor eenvoudige concentraatwinning:
- Pipetteer het concentraat rechtstreeks uit de stilstandzak in de concentrator
- Draai het concentraat omgekeerd in de winningsdop, die kan worden afgedicht voor opslag
- Beide methoden zorgen voor een bijna volledige concentraatwinning van meer dan 90%
- Volumeschaalverdeling voor eenvoudige controle van het concentraatvolume en een stilstandvolume van 8 μl
- Universele compatibiliteit met swing-outrotors of vastehoekrotors die geschikt zijn voor centrifugeerbuisjes van 15 ml
Specifications
Single-use | |
Centrifuge | |
5 kDa | |
Non-sterile | |
Concentration, desalting and buffer applications | |
Swing bucket rotor: 4000 x g, Fixed angle rotor: 9000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12,000 x g (100 kDa+ MWCO) | |
Centrifugal Concentrator | |
126 mm |
Ultrafiltration | |
PES | |
Up to 3 mL | |
1.3 cm2 | |
Polycarbonate | |
100/Pk. | |
2 mL | |
17.8 mm |