Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen van polystyreen
Vervaardigd van zeer transparant polystyreen vanwege hittebestendige eigenschappen voor gebruik met hete agar. Greiner BioOne™ polystyreen petrischalen zijn verkrijgbaar in allerlei vormen en maten voor vele onderzoeksbehoeften.
Merk: Greiner Bio-One 632180
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specificatie
Ja | |
Round | |
480 per pak | |
94 x 16 mm | |
94 mm |
Polystyreen | |
Non-sterile | |
Nee | |
16 mm |