Learn More
Sartorius Voorfilters van glasvezel (GF)
Gebruik deze in gravimetrische analyses en als dieptefilter voor steriele filtratie. Sartorius™-voorfilters van glasvezel (GF) zonder bindmiddel zijn gemaakt van microvezels van borosilicaatglas en verenigen snelle stroomsnelheden met een hoge laadcapaciteit. Ideaal voor relatief schone oplossingen vanwege de retentie van zeer fijne deeltjes.
Merk: Sartorius 13440--47------Q
263.24 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
Bindmiddelvrije, glazen microglasvezelfilters worden aanbevolen voor analytische en gravimetrische analyses en ook als voorfilters. Deze filters combineren snelle stroomsnelheden met een hoge belastingscapaciteit en de retentie van zeer fijne deeltjes.- Een fijnere, bindingsmiddelvrije filterschijf voor de voorfiltratie van relatief schone oplossingen zoals weefselcultuurmedia
- Wordt direct boven op een membraanfilter geplaatst in een houder die de schijfdiameter specificeert
- Een schijf met grotere diameter komt onder de afdichtring en veroorzaakt lekkage
- Seriële filtratie kan noodzakelijk zijn voor moeilijk te filteren vloeistoffen zoals serum
- Biologisch inert, bestand tegen de meeste chemicaliën en een stabiele temperatuur tot 500 °C
- Andere filtereigenschappen:
- Gewicht: 99.2 g/m2
- Filtratiesnelheid: 120 ml/min.
- Conform de eisen in EN 872:2005 (gewichtsverlies)
Specificatie
Ja | |
Net Filter | |
Filtration Systems | |
0.7 μm | |
Non-sterile | |
Voorfiltratie van schone oplossingen zoals weefselcultuurmedia | |
Hydrophilic | |
500° C | |
550 μm | |
1.8 in. |
Wit | |
Filterschijf | |
Borosilicaat-microvezelglas | |
120 mL | |
4.1 tot 44 sec. | |
13440 | |
932 °F | |
0.021 in. | |
Glass Microfiber Filter | |
4.7 cm |