Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0, for molecular, Thermo Scientific Chemicals
Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture in the ratio of 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, is a solution used in the purification of nucleic acids.
Merk: Thermo Scientific Acros 327111000
88.03 EUR valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- This solution contains a mixture of pure chloroform, isoamyl alcohol and phenol saturated with Tris-EDTA, with a stabilized pH of 8.0
Applications
- Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture solution (25:24:1) is used in the extraction of nucleic acids, DNA, and RNA
- When nucleic acids are extracted with the Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture solution, a clear component separation is achieved. The proteins present in the sample are denatured and removed (collected in the organic phase or in the interphase), while nucleic acids remain in the aqueous phase. The chloroform denatures proteins and facilitates the separation of the aqueous and organic phases, and the isoamyl alcohol reduces foaming during extraction.
- It is also used to generate DNA minisatellite fingerprints
Specificatie
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 | |
DNase, RNase and Protease Free | |
C6H6O | |
2927 | |
14, 7241 | |
Molecular Biology | |
1.28 | |
7.8 to 8.2 (25°C) | |
Solution |
Yellow to Orange | |
136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3 | |
MFCD00133763 | |
1.2800g/mL | |
94.11 | |
Glass bottle | |
Stabilized | |
100 mL |
Veiligheid en behandeling
- Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol
RUO – Research Use Only