Learn More
Buerkle™ Automatische titratieburet van borosilicaatglas, klasse B, met opslagfles
Gebruik deze buretten voor toepassingen in het laboratorium, de galvanische industrie, waterzuiveringsinstallaties Buerkle™ automatische titratieburetten van borosilicaatglas met opslagfles hebben een nauwkeurige dosering via de drukknop, een nauwkeurige fijne titratie met de microschroef en nauwkeurige afgiftestraal.
Merk: Buerkle™ 9695-1010
Waarschuwingen:
Attention! Please refer to the List of Chemical Resistance before considering the appropriate products to use for your application.
Beschrijving
- Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385)
- Adjusted for Ex
- Burette made of borosilicate glass 3.3
- Resistant to chemicals
- Blue ring graduations
- Left or right hand operation possible
- Sturdy stand
- Precise discharge jet, allowing very fine drops
- Parts in contact with the medium: PE, PP, natural rubber, borosilicate glass
Specificatie
0.045 mL | |
56 cm | |
0.05 mL, Blue | |
56 cm | |
Borosilicate Glass, Polyethylene, Polypropylene, Rubber | |
DIN ISO 385 |
10 mL | |
Borosilicate Glass | |
Water Treatment Plants, Electroplating Industry, Field Analyses | |
Micro-Screw, Precise Discharge Jet, Sturdy Stand | |
Automatic Titrating Buret |