Learn More
Corning™ Steriele filtersystemen, voor eenmalig gebruik
Bedrukt met trechters die het membraantype en het productnummer aangeven voor gemakkelijke productidentificatie. Corning™-vacuümfilter-/opslagsystemen, voor eenmalig gebruik, vormen een complete oplossing voor uw filterbehoeften. Het systeem bestaat uit een polystyrene filtertrechter, voorzien van een adapterring naar een verwijderbare polystyrene opslagfles met een aparte, steriele dop van polyethyleen.
Merk: Corning™ 431155
112.89 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Inclusief: Vierkant membraanfilter, maattrechter en opvang van doorzichtig polystyreen; polyethyleen halsadapter en plugdop (steriel geleverd en afzonderlijk verpakt).
Beschrijving
Receiver easily unscrews from unit and can be sealed with a plug cap for filtrate storage.
- Radiation sterilized and certified nonpyrogenic
- Angled hose connector simplifies vacuum line attachment
- Receiver bottles feature easy-grip sides for improved handling
- Units are color coded by membrane type and labeled with both membrane material and pore size
- All membrane types are tissue culture compatible, and heat-sealed to the support grid to maximize flowrate, and reduce foaming and protein denaturization
- NYL, CN and PES membranes are detergent-free
- Models with 150mL funnel contain 42 × 42mm square membrane filter
- 250mL funnel contains 49.5 × 49.5mm square membrane filter
- 500mL funnel contains 63 × 63mm square membrane filter
- 1000mL funnel contains 79 × 79mm square membrane filter
- Cellulose acetate (CA)—For low protein binding
- Nylon (NYL)—For low extractables
- Cellulose nitrate (CN)—For general-purpose filtration
- Polyethersulfone (PES)—For fast flowrates and low protein binding
Not for parenteral use.
Specificatie
Gebogen slang | |
Single-use | |
Polystyreen | |
0.45 μm | |
13.6 cm2 | |
Yes | |
Vacuümfiltersysteem | |
150 ml |
Includes square membrane filter, graduated funnel and receiver of clear polystyrene, polyethylene neck adapter, orange HDPE plug seal | |
Flessenhals van 4.5 cm | |
Cellulose Acetate | |
Sterile | |
Celluloseacetaatmembranen bieden snelle debieten and lage eiwitbinding en zijn geschikt voor het filtreren van celcultuurmedia | |
Doos van 12 stuks | |
150 ml |