Learn More
BRAND™ Cuvet-rek
Kan een padlengte van maximaal 16 10 mm aan standaard formaat wegwerp- of herbruikbare cuvetten bevatten. BRAND™-cuvetrekken met genummerde posities vereenvoudigen het traceren van monsters.
Merk: BRAND™ 759500
9.62 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24156" to get your promotional price.
Beschrijving
- Rek van polypropyleen
- Geschikt voor 16 standaardmaten wegwerp- of herbruikbare cuvetten met een padlengte van 10 mm
- Autoclaveerbaar op 121°C (250°F) gedurende 20 minuten
Specificatie
Ja | |
Polypropyleen | |
No | |
1 Each | |
70 mm |
Gray | |
16 | |
UV-doorlatende spectrofotometriecuvet | |
210 mm | |
38 mm |