Learn More
Cytiva Microglasvezelfilters, bindmiddelvrij
Combineert een hoge belastingcapaciteit met retentie van fijne deeltjes. Whatman™ bindmiddelvrije microglasvezelfilters zijn ideaal voor gravimetrische bepaling van deeltjes in de lucht, schoorsteenbemonstering en absorptiemethoden voor bewaking van luchtvervuiling.
Merk: Cytiva 1820-050
Beschrijving
Combines high loading capacity with fine particle retention. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/A are ideal for gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- High flow rate
- Good loading capacity
- Water pollution effluent monitoring
- Filtering water, algae, bacterial cultures
- Foodstuff analyses
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β-emitters
Specificatie
GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. | |
Glazen microvezel | |
13 sec./100 ml | |
Grade GF/A | |
Circle | |
500° C | |
0.26 mm | |
143 mL/min | |
5 cm |
Cirkel | |
1.6 μm | |
Bewaking van watervervuiling in effluent, filtreren van water, algen, bacterieculturen, voedingsmiddelenanalyses, eiwitfiltratie, radioimmunoassay van zwakke beta-uitstoter, gravimetrische bepaling van deeltjes in de lucht | |
100 Pieces | |
932 °F | |
0.01 inch | |
Cirkels; diameter: 5 cm | |
1.96 in. |
Veiligheid en behandeling
- FILTER GLASS CIRCLE
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 100 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
- UNKNOWN AQUATIC-Bevat 100% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.