Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE-zakken voor biologisch gevaarlijk afval
Gemaakt van HMWHD-polyethyleen (High Molecular Weight High Density). Bel Art™ HDPE-zakken voor biologisch gevaarlijk afval zijn helderrood, geschikt voor de autoclaaf, hebben een opdruk van een symbool voor biologisch gevaarlijk afval en een indicatortape voor sterilisatie.
Merk:  Bel-Art™ Scienceware™ F13166-0000
38.16 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24156" to get your promotional price.
Produktcode. 10013284
  • 42.60 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene. Bel Art™ HDPE Biohazard Bags are bright red, autoclavable, and feature printed biohazard symbol and sterilization indicator patch.
  • Size allows the bag to be inverted over your hand to safely pick up waste
  • For a space-saving disposal unit in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Available in a box of 100 or 1000
  • Sold separately: Poxygrid Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102)
Specificatie
Specificatie
Ja
HDPE
220 mm
Zak voor biologisch gevaarlijk afval
Rood
38μ m
280 mm