Learn More
BD Difco™ gedehydrateerd kweekmedium: Korrelvormige agar
Gebruikt als stollingsmiddel voor cultuurmedia. Gedehydrateerde BD Difco™-cultuurmedia: Korrelvormige agar is zorgvuldig gecontroleerd op cultuurrespons, oplosbaarheid en gelatineringstemperatuur.
Merk:  BD 214530
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10006334
  • 125.00 /
Edge
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Applications:
  • Solidifying agent for culture media
  • Granulated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
ISO/DIS, 11014
Agar
Algemene bacteriologische doeleinden
500 g
0.015
Gedehydrateerd granulaat
Container