Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 92-481 Series Light Blue Nitrile Gloves
Made from innovative nitrile compound which offers good chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.
22.90 - 220.69
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE Mark, Standard CATEGORY III EN 374
Materiaal Nitrile
Producttype Nitrile Gloves
Dikte (metrisch) 0.12 mm
Voor gebruik met (toepassing) For all final stages of meat or fish processing, controlled-environment rooms, catering, dairy processing
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk dimSize Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk dimSize Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12647071
Bekijk documenten
Ansell Edmont™
92481090
220.69
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12637071
Bekijk documenten
Ansell Edmont™
92481080
22.90
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12627071
Bekijk documenten
Ansell Edmont™
92481070
22.90
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12657071
Bekijk documenten
Ansell Edmont™
92481100
22.90
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Contains no natural rubber
  • Suitable for contact with all fatty foods
  • Outstanding resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
  • All final stages of meat or fish processing
  • Controlled-environment rooms
  • Prepared meals
  • Dairy processing
  • Catering
Specificatie
Specificatie
CE Mark, Standard CATEGORY III EN 374
Nitrile Gloves
For all final stages of meat or fish processing, controlled-environment rooms, catering, dairy processing
Mechanical and chemical
Nitrile
0.12 mm
100 Pairs
92-481