Learn More
Nabertherm MULTITHERM OVEN 15L 650°C PID
Merk: Nabertherm 001334160
MULTITHERM OVEN 15L 650°C PID
Overige gegevens : Weight : 50.00000kg
Merk: Nabertherm 001334160
MULTITHERM OVEN 15L 650°C PID
Overige gegevens : Weight : 50.00000kg