Learn More
B Braun™ Vasco™ tastgevoelige poedervrije onderzoekshandschoenen van natuurlatex
Vervaardigd van poedervrij natuurlatex. B Braun™ Vasco™ niet-steriele tastgevoelige poedervrije onderzoekshandschoenen met synthetische voering. Geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Micro-opgeruwd oppervlak biedt hoge tastgevoeligheid en meer grip.
Merk:  B Braun™ 6067565
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10147311
Hoeveelheid Prijs
1 8.69 / 100 stuks
15 8.14 / 100 stuks
Only null left
View Available Promotions
Toevoegen aan winkelmandje
Beëindigd artikel.
Beëindigd artikel. Dit artikel zal niet langer worden verkocht wanneer onze voorraad is uitgeput.
Beschrijving
Beschrijving
Non-sterile examination gloves in highly elastic natural latex
  • Powder-free
  • With synthetic lining for easy donning
  • Free of thiuram
  • Ambidextrous fit
  • Rolled edge
  • Micro-roughened surface
  • High tactility and grip
  • AQL 1.5 (tightness)
  • Tested to ASTM 1671-07 (Viral penetration) and EN 473-3
  • In accordance with DIN EN 455
Specificatie
Specificatie
PPE categorie III
Microruw oppervlak
Rubberlatex
Onderzoekshandschoenen
≥0.08 mm
Geschikt voor voedselverwerking
Ja
≥18 MPa voor veroudering, ≥14 MPa na veroudering
Wit
Nr.
Nr.
Large
Met structuurafwerking
Gerolde rand
Pakket 100