Learn More
Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
94.67 - 512.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 19559-06-9, 75-09-2
Moleculaire formule VCl3·C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 373.62
InChI Key WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Synoniem trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
IUPAC Name oxolane;trichlorovanadium
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11986171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
433661000
100 mL
94.67
11996171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
433668000
800 mL
512.55
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
19559-06-9, 75-09-2
373.62
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
oxolane;trichlorovanadium
VCl3·C12H24O3
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
71311352
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Specificatie
Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Red
VCl3·C12H24O3
−8°C
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
oxolane;trichlorovanadium
71311352
0.40 to 0.60M
1.312
19559-06-9, 75-09-2
Solution
VCl·3THF
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
373.62
373.62
AcroSeal™ Glass bottle
1.3120g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement Highly flammable liquid and vapour. Suspected of causing cancer. Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.