Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA Blood Collection Tubes
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
Merk:  Greiner Bio-One 454021
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15427650
Beschrijving
Beschrijving
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venous blood collection
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • Primarily in hematology
  • Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
  • K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
  • Pink caps for immunohematology are also available
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Blood Collection Tube
PET
Safety Pull Cap
VACUETTE™ Blood Collection Needles
75 mm
Blood Collection
K3 EDTA
Sterile
4 mL
Lavender with Black Ring
13 x 75 mm
13 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: EDTA K3
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen