Learn More
Uvex™ Uvex™ veiligheidsbril met polycarbonaat montuur
Adjustable safety spectacles
14.55
Specificatie
Lens Tint | Clear |
---|---|
Framekleur | Zwart |
Aantal per verpakking | 1 paar |
Soort tempel | Instelbaar |
Lens Material | Polycarbonaat |
Produktcode | Merk | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12414980
|
Uvex™
9195275 |
Standaard | N/A | ||||||
Beschrijving
Polycarbonate Supravision HC-AF or Optidur 3000 UV coated lens, lightweight with adjustable temple inclination and length settings.Specificatie
Clear | |
1 paar | |
Polycarbonaat |
Zwart | |
Instelbaar |