Learn More
Vilber Lourmat™ UV-buis
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
51.67 - 86.13
Specificatie
Producttype UV-buis
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Wattage Wavelength Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Wattage Wavelength Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11796678
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2301-1
30 W 254 nm
74.64
11786688
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2081-1
8 W 254 nm
53.58
11756778
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2401-1
40 W 254 nm
86.13
11706688
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2083-1
8 W 365 nm
51.67
11860250
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2082-1
8 W 312 nm
78.47
11716578
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2061-1
6 W 254 nm
55.51
11736588
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2153-1
15 W 365 nm
53.58
15364932
Bekijk documenten
Vilber Lourmat™
9075-2152-1
15 W 312 nm
86.13
Beschrijving
Beschrijving
  • Standard diameter 16 mm
Specificatie
Specificatie
UV-buis