Learn More
Uranium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
142.00 - 365.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule U
Molecular Weight (g/mol) 238.029
InChI Key JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23989
ChEBI CHEBI:49936
IUPAC Name uranium
SMILES [U]
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10060432
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLU2-3Y
125 mL Triple-leached LDPE bottle
142.00
10591943
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLU2-3X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
365.00
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
U10,000μg/mL
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
238.029
23989
uranium
U
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:49936
[U]
Specificatie
Uranium Standard (Depleted)
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
U
[U]
uranium
23989
5% HNO3
7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
238.029
CHEBI:49936
Assurance
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, uraniumfrom uranyl nitratehexahydrate
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product intended for laboratory use only