Learn More
Idex One-Piece, High-Pressure Fingertight Fittings: PEEK
Fingertight coned fittings can withstand up to 9000 psi.
122.28
Specificatie
Materiaal PEEK
Kleur Natural
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Kleur Lengte (Engels) Drukwaarde Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Lengte (Engels) Drukwaarde Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13093050
Bekijk documenten
Idex
02013-43
Natural 1.03 in. 6000 psi
122.28
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Fingertight coned fittings can withstand up to 9000 psi.
Fingertight fittings offer the convenience of making a tubing connection without the need for wrenches or specialized tools when tightening the fitting into place
  • Pressures up to 7000psi (483 bar)
  • Temperatures up to 125°C
  • Fingertights for 1/16 in. OD and smaller tubing
  • Replaceable Ferrules for two-piece versions
Specificatie
Specificatie
PEEK
Natural