Learn More
unsym-Dimethylethylenediamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
31.66 - 248.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-00-9
Moleculaire formule C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008175
InChI Key DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC Name N',N'-dimethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10249783
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116200250
25 g Glass bottle
31.66
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10549420
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116201000
100 g Glass bottle
69.24
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10551774
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116205000
500 g Glass bottle
248.24
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-00-9
88.15
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
66053
CN(C)CCN
C4H12N2
MFCD00008175
n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
N',N'-dimethylethane-1,2-diamine
Specificatie
unsym-Dimethylethylenediamine
-70°C
0.8000g/mL
12°C
98.5% min. (GC)
(CH3)2NCH2CH2NH2
MFCD00008175
0.8
Solubility in water: miscible with water
CN(C)CCN
88.15
88.15
Liquid
108-00-9
Colorless to Yellow
105.5°C to 107°C
Authentic
C4H12N2
1.4255 to 1.4275
04, II, 690
n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
N',N'-dimethylethane-1,2-diamine
66053
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-541-2
Productidentificatie
  • unsym-Dimethylethylenediamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.