Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse
Provide strong staining while reducing mouse on mouse background all with a simple routine procedure using the Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP IHC detection system.
Merk: Epredia™ TL-060-QHDM
Beschrijving
Historically immunohistochemistry (IHC) staining with mouse antibodies on mouse tissue has been a challenge. The results were compromised by high levels of undesirable background or weak signal from interactions between the detection system and mouse tissues. The Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP Detection System eliminates these challenges, ensuring laboratories can produce optimal results routinely. UltraVision Quanto Makes Optimal Results Routine by providing:
- Strong Staining
- Reduced Mouse on Mouse Background
- Simple Biotin Free Polymer Procedure
- For use with a DAB or other HRP Chromogen; For optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL)
Specificatie
200 to 600 tests | |
60 mL | |
Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. |
Veiligheid en behandeling
- 60ML ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP, FOR use with a DAB or other HRP Chromogen, for optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL) 200 to 600 tests 60mL
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P262-Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane