Learn More
Bandelin Electronic™ Stammopur Twenty-Four ultrasoon desinfectiemiddel
Provides for intensive instrument cleaning and disinfection that is VAH-certified. Bandelin Electronic™ Stammopur™ 24 Ultrasonic Cleaning Fluid is free of aldehydes, chlorine and phenols.
Merk: Bandelin Electronic™ 977
Beschrijving
- Active against bacteria (including Tb.-B.) and fungi
- Virucidal against Vaccinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV
- Mildly alkaline, pH 9.4 (1%)
- Dosage 1-2%
- Cleans and disinfects items such as technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Specificatie
9.4 | |
1%/15 min. | |
2 l |
VAH | |
Fles |
Veiligheid en behandeling
- STAMMOPUR 24
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Butan-1, 4-diol, lactic acid, piperazine, alkylpolyglycoside