Learn More
Bandelin Electronic™ Ultrasoon reinigingsmiddel Tickopur R33
A universal cleaner for the laboratory, service and industry. Bandelin Electronic™ Tickopur™ R 33 Ultrasonic Cleaning Fluid provides excellent protection against corrosion.
Merk: Bandelin Electronic™ 831
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Concentrated
- Mildly alkaline, pH 9.9 (1%)
- Dosage 1-5%
- Cleans and disinfects items such as technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Specificatie
9.9 | |
1 % | |
Jerrycan | |
5 l |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Tickopur R33
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Dinatriummetasilikat-pentahydrat, phosphoric acid partial ester sodium salt, C8-C18 Aminoxide