Learn More
Wolframpulver, APS 4–6 Micron, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Mo < 1 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Summenformel | W |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.84 |
MDL-Nummer | MFCD00011461 |
InChI-Schlüssel | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC-Name | Wolfram |
SMILES | [W] |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
Wolfram |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spezifikation
Tungsten powder | |
7440-33-7 | |
W | |
UN3089 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
Wolfram | |
23964 | |
99.999% | |
Mo <1ppm | |
Pulver |
Grau | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Puratronic™ | |
APS 4 to 6 Micron |
Safety and Handling
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen