Learn More
Triphenyltin chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
29.95 - 145.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 639-58-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C18H17ClSn |
Molecular Weight (g/mol) | 387.49 |
MDL-nummer | MFCD00000519 |
InChI Key | ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate |
PubChem CID | 12540 |
ChEBI | CHEBI:35036 |
IUPAC Name | chloro(triphenyl)stannane |
SMILES | Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10787973
|
Thermo Scientific Acros
317290050 |
5 g | Glass bottle |
29.95
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10318940
|
Thermo Scientific Acros
317291000 |
100 g | Glass bottle |
39.40
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10249513
|
Thermo Scientific Acros
317295000 |
500 g | Glass bottle |
145.73
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
639-58-7 | |
387.49 | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
12540 | |
chloro(triphenyl)stannane |
C18H17ClSn | |
MFCD00000519 | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
CHEBI:35036 | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Specificatie
Triphenyltin chloride | |
103.0°C to 108.0°C | |
240.0°C (13.5 mmHg) | |
94% min. (Argentometry) | |
(C6H5)3SnCl | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triphenyl)stannane | |
12540 | |
385.47 | |
Crystalline Powder |
639-58-7 | |
White | |
Authentic | |
C18H17ClSn | |
MFCD00000519 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
387.49 | |
CHEBI:35036 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic in contact with skin.
Toxic if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-358-4
- Triphenyl tin chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Triphenyl tin chloride