Learn More
Trimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2487-90-3 | C3H10O3Si | 122.2 g/mol
52.66 - 414.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2487-90-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H10O3Si |
Molecular Weight (g/mol) | 122.2 |
MDL-nummer | MFCD00008340 |
InChI Key | PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 6327428 |
IUPAC Name | trimethoxysilicon |
SMILES | CO[Si](OC)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10106613
|
Thermo Scientific Acros
392170050 |
5 g | Glass bottle |
52.66
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10540164
|
Thermo Scientific Acros
392170250 |
25 g | Glass bottle |
150.75
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10014293
|
Thermo Scientific Acros
392171000 |
100 g | Glass bottle |
414.06
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagentChemische identificatiekenmerken
2487-90-3 | |
122.2 | |
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N | |
6327428 | |
CO[Si](OC)OC |
C3H10O3Si | |
MFCD00008340 | |
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference | |
trimethoxysilicon |
Specificatie
Trimethoxysilane | |
-115°C | |
0.9600g/mL | |
-9°C | |
94% min. (GC) | |
HSi(OCH3)3 | |
MFCD00008340 | |
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference | |
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N | |
trimethoxysilicon | |
6327428 | |
95% |
2487-90-3 | |
Colorless | |
86°C | |
Authentic | |
C3H10O3Si | |
1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm) | |
0.96 | |
Solubility in water: reacts | |
CO[Si](OC)OC | |
122.2 | |
122.2 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gas.
Causes severe skin burns and eye damage.
Fatal if inhaled.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Handle under inert gas.
Protect from moi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-637-2
- Trimethoxysilane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.