Learn More
Trifluoroacetic acid, Eluent additive for LC-MS, Honeywell Fluka™
Eluent additive for LC-MS
620.92 - 2973.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 76-05-1
Moleculaire formule C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15618400
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
40967-10ML
10 mL Ampoule
620.92
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15665440
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
40967-5X10ML
5 x 10 mL Ampoule N/A N/A N/A
15655440
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
40967-1L
1 L Glass bottle
2973.73
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
76-05-1
114.02
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
6422
OC(=O)C(F)(F)F
C2HF3O2
MFCD00004169
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CHEBI:45892
Specificatie
max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm
Eluent additive for LC-MS
-15.4°C (literature)
100.0000%
CF3COOH
UN2699
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
OC(=O)C(F)(F)F
114.02
CHEBI:45892
>99%
1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
3.9 (vs air)
Trifluoroacetic acid
76-05-1
72°C
C2HF3O2
MFCD00004169
742035
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid
6422
114.02
LC-MS
100°C
97.5 mmHg (20°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'shelfLife' : 360 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Trifluoroacetic acid
missing translation for 'einecsNumber' : 200-929-3
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-929-3
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • Trifluoroacetic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.