Learn More
Triethylenetetramine, 60%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
26.00 - 154.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 112-24-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H18N4 |
Molecular Weight (g/mol) | 146.24 |
MDL-nummer | MFCD00008169 |
InChI Key | VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 |
PubChem CID | 5565 |
ChEBI | CHEBI:39501 |
IUPAC Name | N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine |
SMILES | C(CNCCNCCN)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10633522
|
Thermo Scientific Acros
344070500 |
50 g |
26.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10603712
|
Thermo Scientific Acros
344075000 |
500 g |
47.60
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15294704
|
Thermo Scientific Acros
344070025 |
2.5 kg |
154.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
112-24-3 | |
146.24 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
5565 | |
N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine |
C6H18N4 | |
MFCD00008169 | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
CHEBI:39501 | |
C(CNCCNCCN)N |
Specificatie
Triethylenetetramine | |
112-24-3 | |
0.9800g/mL | |
129°C | |
55% min. (GC) | |
C6H18N4 | |
1.4960 to 1.5000 | |
04,255 | |
15,9828 | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine | |
5565 | |
146.24 | |
Technical |
60% | |
-35.0°C | |
280.0°C | |
Authentic | |
Glass bottle | |
H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 | |
MFCD00008169 | |
01,1204 | |
0.98 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C(CNCCNCCN)N | |
146.24 | |
CHEBI:39501 | |
60% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-950-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YE6650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triethylenetetramine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.