Learn More
Triethanolamine hydrochloride, +99%, Thermo Scientific Chemicals
23.40 - 465.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS 637-39-8
Moleculaire formule C6H16ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.648
MDL-nummer MFCD00012596
InChI Key HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10582381
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170050050
5 g Glass bottle N/A N/A N/A
10477960
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170051000
100 g Glass bottle
40.60
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10285500
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170055000
500 g Glass bottle
134.57
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Currently unavailable: We have no information on when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
11955271
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170050025
2.5 kg Plastic bottle
465.32
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
637-39-8
185.648
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
101814
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
C6H16ClNO3
MFCD00012596
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride
Specificatie
Triethanolamine hydrochloride
637-39-8
1.0% max. (105°C)
99+%
(HOCH2CH2)3N·HCl
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
185.648
185.65
Crystalline Powder
p.a.
White
Authentic
C6H16ClNO3
MFCD00012596
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride
101814
≥99.0%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 211-284-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KL9346500
missing translation for 'tsca' : TSCA