Learn More
Tributylphenyltin, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.16 g/mol
26.83 - 418.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 960-16-7
Moleculaire formule C18H32Sn
Molecular Weight (g/mol) 367.16
MDL-nummer MFCD00134394
InChI Key SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
IUPAC Name tributyl(phenyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10384792
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
370230010
1 g Glass bottle
26.83
10661853
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
370230100
10 g Glass bottle
91.56
10156943
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
370230500
50 g Glass bottle
418.08
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
960-16-7
367.16
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
607632
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
C18H32Sn
MFCD00134394
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
tributyl(phenyl)stannane
Specificatie
Tributylphenyltin
Colorless
125.0°C to 128.0°C (0.1 mmHg)
Authentic
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
MFCD00134394
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
367.16
367.16
Liquid
960-16-7
1.1250g/mL
>110°C
C18H32Sn
1.5150 to 1.5170
1.125
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
tributyl(phenyl)stannane
607632
≥96.0%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
Toxic if swallowed.
Harmful
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for se
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Tributylphenyltin
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.