Learn More
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
82.10 - 671.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1007847-70-2
Moleculaire formule C22H39NO2Sn
Molecular Weight (g/mol) 468.269
InChI Key TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC Name tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10205324
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC58241CB
250 mg Amber Glass Bottle
82.10
10012164
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC58241DA
1 g Amber Glass Bottle
163.00
10662865
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC58241DE
5 g Amber Glass Bottle
671.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1007847-70-2
468.269
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannane
C22H39NO2Sn
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
45594295
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Specificatie
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
C22H39NO2Sn
TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannane
45594295
90%
1007847-70-2
2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
468.269
468.25
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger