Learn More
Tri-n-butyltin methoxide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
44.12 - 144.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1067-52-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C13H30OSn |
Molecular Weight (g/mol) | 321.07 |
MDL-nummer | MFCD00009419 |
InChI Key | KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl |
PubChem CID | 16683411 |
IUPAC Name | tributyl(methoxy)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10616802
|
Thermo Scientific Acros
212090100 |
10 g | Glass bottle |
44.12
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10062650
|
Thermo Scientific Acros
212090250 |
25 g | Glass bottle |
54.25
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10528883
|
Thermo Scientific Acros
212091000 |
100 g | Glass bottle |
144.24
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1067-52-3 | |
321.07 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
16683411 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
tributyl(methoxy)stannane |
Specificatie
Tri-n-butyltin methoxide | |
Colorless | |
96.0% min. | |
98°C | |
97% | |
[CH3(CH2)3]3SnOCH3 | |
MFCD00009419 | |
15, 9784 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC | |
321.07 | |
321.07 | |
Liquid |
1067-52-3 | |
1.1100g/mL | |
97°C to 97.5°C | |
Authentic | |
C13H30OSn | |
1.4726 to 1.4746 | |
16,351 | |
1.11 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl(methoxy)stannane | |
16683411 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
Wear p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-933-5
- Tri-n-butyltin methoxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.