Learn More
VITLAB™ Wasflessen met brede opening van transparant polypropyleen
Was de apparatuur en materialen met een nauwkeurige sproeistraal en geoptimaliseerde terugstroming. VITLAB™-wasflessen, transparant polypropyleen, hebben een schroefdop met geïntegreerde sproeislang op een fles met smalle of brede opening. Spuitflessen zijn afzonderlijk verpakt, geschikt voor de autoclaaf en kunnen worden gerecycled.
Merk:  VITLAB™ 93993
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15722026
  • 96.10 / 12 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Wash bottles are appropriate for cleaning, coating and dousing in any laboratory environment. Polypropylene bottles are ideal for a variety of applications, including use with a range of chemicals, solvents and temperatures. Spray bottles are individually wrapped in clearly labeled polyethylene bags.
  • Designed for precise spray control
    • Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
    • Optimised medium backflow through the continuous spray tube
  • Choice of narrow- or wide-mouth bottles
    • Narrow-mouth, tapered bottles for easier handling
    • Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
    • All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
  • Constructed of durable, transparent polypropylene
    • Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
    • Temperature resistant and autoclavable
    • Transparent material for easy identification and monitoring
Specificatie
Specificatie
500 ml
Polypropyleen
GL 45
Breed
Wasflessen
Schroefdop
Transparant
Pakket 12
Ja
166 mm
76 mm