Learn More
TMEM35 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen TMEM35
Concentratie 0.33 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16803285
Bekijk documenten
Proteintech
24786-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16893275
Bekijk documenten
Proteintech
24786-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
TMEM35
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q53FP2, Q9D328
59353, 67564
TMEM35 Fusion Protein Ag20589
Primary
-20°C
TMEM35A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TMEM35, transmembrane protein 35
TMEM35A
IgG
Antigen Affinity Chromatography