Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
121.00 CHF - 306.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-80-2
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11458550
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044375.14
25 g
121.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11448550
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044375.22
100 g
306.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1317-80-2
79.87
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
Dioxotitan
O2Ti
MFCD00011269,MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Spezifikation
2500°C to 3000°C
1830°C to 1850°C
3 bis 6 mm-Sinter-Stücke
O2Ti
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Dioxotitan
26042
79.9
Titanium(IV) oxide
1317-80-2
99.9% (metals basis)
MFCD00011269,MFCD00210650
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
O=[Ti]=O
79.87
CHEBI:32234
4.23 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-282-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR2275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt