Learn More
Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl, AcroSeal™
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
Brand: Thermo Scientific Acros 428351000
66.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecifications
Titanium(IV) chloride | |
Colorless to Yellow | |
100 mL | |
MFCD00011267 | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
titanium(4+);tetrachloride | |
160960 | |
0.08 to 0.10M | |
1.099 |
7550-45-0, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Solution | |
Cl4Ti | |
15, 9634 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] | |
189.71 | |
189.71 | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
1.0990g/mL |
Safety and Handling
- Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Hazard Statement
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H371-Kan schade aan organen.
- H373-Kan schade aan organen.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.