Learn More
Titan(II)-Oxid-Pellets, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058646
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Used for vacuum deposition. Also applications include sunscreens and UV-blocking in cosmetics, varnishes, wood preservatives, textile fibers, and packaging films. Also used as paint pigment, opacifying agent, welding rod fluxes, optical coatings, as a catalyst, ceramic finish coat, plastics, elastomers, coated fabrics, printing inks, roofing granules, glass, and in glazes. Also identified as Titanium monoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12137-20-1
Summenformel OTi
Molekulargewicht (g/mol) 63.87
MDL-Nummer MFCD00036279
InChI-Schlüssel OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC-Name Oxotitan
SMILES O=[Ti]
Spezifikation
Siedepunkt >3000°C
Chemischer Name oder Material Titanium (II) oxide pellets
Schmelzpunkt 1700°C
Namenshinweis 8 to 9mm(0.32 to 0.36 in.) dia. x 6 to 7mm(0.24 to 0.28 in.) thick
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 63.9
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.95 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt