Learn More
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1500W-25
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15819291
  • 93.85CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For sampling small volume powders and granules.
  • Chemically resistant 316L stainless steel construction.
  • Different sample sizes can be taken using the same sampler
  • Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers
Specifica
Specifica
Unit Dose Sleeve Sampler Tip
2.5 mL
9.5 mm
Stainless Steel (316L)
8 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato