Learn More
Tinstandaard 1000 mg/L in 20% HCL (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
93.85 - 188.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Moleculaire formule Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11468849
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLSN5-2Y
125 ml LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
93.85
10651563
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLSN5-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
188.00
Description
Description
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalietConcentratie
Sn1000 μg/ml
Certifications
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specifications
Chemical Identifiers
7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:32990
[Sn]
Sn
MFCD00133862
5352426
tin
Specifications
Tin Standard
1.0, 20.0, 79.0
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 30 bestanddelen op ppb-niveau.
Sn
AA, ICP
[Sn]
tin
5352426
Certified Reference Material
Assurance
7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
1.0, 20.0, 79.0
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat.
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten
118.71
CHEBI:32990
20% HCl
Matrix    Concentration    Cat. No.
1% HNO3/1% HF    1000μg/mL    PLSN2-2X
2% HNO3/2% HF    10,000    PLSN2-3X
20% HCl    1000μg/mL    PLSN5-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSN5-3Y, -3X
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Causes skin irritation, serious eye irritation. May cause respiratory irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Gevaar||Waarschuwing
Hazard Category
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Precautionary Statement
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid
Certificates
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik