Learn More
Fisherbrand™ Temperatuurstrook voor thermografische metingen
Merk:  Fisherbrand™ FB57901
Encompass
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10293171
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Specificatie
Specificatie
Voor temperatuurmonitoring voor algemene toepassingen
116°C
77 tot 116 C
Temperatuurstrook
77°C