Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
379.00 - 444.00
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11583261
|
Thermo Scientific™
71705-022106 |
2.1 mm | 20 mm | N/A | |||||
11593261
|
Thermo Scientific™
71705-024006 |
4 mm | 20 mm | N/A | |||||
Beschrijving
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specificatie
5 μm | |
CN |