Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blue tetrazolium chloride, 97%
Redox indicator for enzymes
82.51 - 519.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1184-43-6
Moleculaire formule C40H28Cl2N12O10
Molecular Weight (g/mol) 907.64
MDL-nummer MFCD00036338
InChI Key VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synoniem TNBT
PubChem CID 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15453739
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
J61080.MC
100 mg
82.51
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15443739
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
J61080.03
1 g
519.59
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1184-43-6
907.64
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
129893520
C40H28Cl2N12O10
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specificatie
Tetranitro blue tetrazolium chloride
C40H28Cl2N12O10
3897475
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
129893520
97%
Powder
1184-43-6
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
907.64
999.78
Yellow
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H350
May cause cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 214-665-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures