Learn More
Tetrachloro-o-benzoquinone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2435-53-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
58.89 - 217.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2435-53-2
Moleculaire formule C6Cl4O2
Molecular Weight (g/mol) 245.86
MDL-nummer MFCD00001646
InChI Key VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil
PubChem CID 73252
IUPAC Name 3,4,5,6-tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10183571
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
137990050
5 g Glass bottle
58.89
5 gram
10051630
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
137990250
25 g Glass bottle
217.08
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2435-53-2
245.86
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
73252
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
C6Cl4O2
MFCD00001646
o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil
3,4,5,6-tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Specificatie
Tetrachloro-o-benzoquinone
2435-53-2
Bordeaux
96% min. (GC)
C6Cl4(=O)2
07, 602
o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6-tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
73252
97%
97%
125.0°C to 129.0°C
Authentic
C6Cl4O2
MFCD00001646
01,128; 04,76; 05,104; 07,355; 09,102; 10,85
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10g/L chloroform (20°C)
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
245.86
245.88
Fine Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 219-424-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Tetrachloro-o-benzoquinone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.