Learn More
Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
47.54 - 395.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS 429-41-4
Moleculaire formule C16H36FN
Molecular Weight (g/mol) 261.47
MDL-nummer MFCD00011747
InChI Key FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synoniem tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15234904
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451800250
25 g Glass bottle
47.54
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15244904
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451801000
100 g Glass Bottle
130.65
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15254904
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451805000
500 g Glass bottle
395.97
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
429-41-4
261.47
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
2724141
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
C16H36FN
MFCD00011747
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
CHEBI:51990
Specificatie
Tetrabutylammonium fluoride
0.9530g/mL
[CH3(CH2)3]4NF
15,9332
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
261.47
CHEBI:51990
75% in aqueous solution
429-41-4
C16H36FN
MFCD00011747
0.953
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylazanium;fluoride
2724141
261.46
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-057-2
Productidentificatie
  • Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.