Learn More
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
168.48 - 1080.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2052-49-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C16H37NO |
Molecular Weight (g/mol) | 259.48 |
MDL-nummer | MFCD00009425 |
InChI Key | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
PubChem CID | 2723671 |
IUPAC Name | tetrabutylazanium hydroxide |
SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10588050
|
Fisher Chemical
J/8750/08 |
500 mL | Amber glass bottle |
168.48
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10305810
|
Fisher Chemical
J/8750/15 |
1 L | Amber glass bottle |
264.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10152100
|
Fisher Chemical
J/8750/17 |
2.5 L | Amber glass bottle | N/A | |||||
11408972
|
Fisher Chemical
J/8750/24 |
10 L | Bag in box | N/A | |||||
Beschrijving
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Chemische identificatiekenmerken
2052-49-5 | |
259.48 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
2723671 | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
tetrabutylazanium hydroxide |
Specificatie
2052-49-5 | |
Liquid | |
MFCD00009425 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium hydroxide | |
2723671 |
Colorless | |
C16H37NO | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.47g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.