Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
Holds 3 to 5 SR Racks. For use with Grant Shaking Water Baths
321.00 - 345.00
Producten 4
Produktcode Merk Type Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15305822
Bekijk documenten
Grant Instruments™
TS18
Test Tube Tray LSB18
341.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15395822
Bekijk documenten
Grant Instruments™
TF26
Flask Tray OLS26
345.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15385812
Bekijk documenten
Grant Instruments™
TS12
Test Tube Tray LSB12
321.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15325822
Bekijk documenten
Grant Instruments™
TS26
Test Tube/Microtube Tray OLS26
340.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Include threaded holes to accept flask clamps or holder for deep well plates (=2ml). Grant Instruemnts™ Flask Tray for Grant Shaking Water Baths are compatible with SR plate holders and racks or can be used alone to accommodate bags and miscellaneous vessels.
Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
  • TS12: Holds up to 3 SR Racks for LSB12 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
  • TS18: Holds up to 5 SR Racks for LSB18 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
  • TS26: Holds up to 5 SR Racks for OLS26 Model Aqua Pro Shaking Water Bath