Learn More
tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
11.30 - 196.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 135632-53-0
Moleculaire formule C11H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.309
InChI Key VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC Name tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10243432
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455CB
250 mg
11.30
10744023
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455DA
1 g
11.30
10757495
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455EB
25 g
196.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
135632-53-0
214.309
tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
C11H22N2O2
VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
723429
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Specificatie
tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
95%
tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
214.309
214.31
135632-53-0
C11H22N2O2
VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
723429
95%