Learn More
tert-Butyl methyl ether, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
66.87 - 133.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1634-04-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H12O |
Molecular Weight (g/mol) | 88.15 |
MDL-nummer | MFCD00008812 |
InChI Key | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
PubChem CID | 15413 |
ChEBI | CHEBI:27642 |
IUPAC Name | 2-methoxy-2-methylpropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15661740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
20256-1L |
1 L | Glass Bottle |
66.87
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15671740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
20256-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
133.88
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-methoxy-2-methylpropane |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Specificatie
Tert-Butyl Methyl Ether | |
1634-04-4 | |
55.3°C | |
−33°C (−27.4°F) | |
1.376 | |
(CH3)3COCH3 | |
UN2398 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
≥99.5% (GC) |
-109°C | |
0.74g/mL at 25°C, 0.736 to 0.744g/mL at 20°C | |
0.151 | |
705°F | |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
1730942 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-methoxy-2-methylpropane | |
15413 | |
88.15g/mol | |
puriss. p.a. |
Veiligheid en behandeling
P210
H225-H315
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 216-653-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KN5250000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- tert-Butyl methyl ether
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.