Learn More
Tert-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
36.45 - 116.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-65-0
Moleculaire formule C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL-nummer 4464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10181750
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/5251/08
500 mL
36.45
10233900
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/5251/17
2.5 L
116.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-65-0
74.12
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
CC(C)(C)O
C4H10O
4464
2-methylpropan-2-ol
Specificatie
7
75-65-0
HDPE Bottle
C4H10O
36mbar at 20°C
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
74.12g/mol
25°C
83°C
Liquid
4464
6.43 mPaS (25°C)
CC(C)(C)O
74.12
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • tert-Butanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.